Läs mer
1-Hexanethiol, 96%
Produktkod. 11362187
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362187 100 mL 100ml
11352187 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09659.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-31-9 | C6H14S | 118.24 g/mol
Den används för att ställa in de elektriska egenskaperna i nätverksanslutna kolnanorörsfälteffekttransistorer.1 Används även som ett monolager på kopparytor för att fördröja ytoxidation under exponering för miljön som sedan kan desorberas effektivt med ett glödgningssteg i inert N2 för att ge en ren Cu-yta.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används för att ställa in de elektriska
egenskaperna i nätverksanslutna kolnanorörsfälteffekttransistorer.1 Används även som ett monolager på kopparytor för att fördröja ytoxidation under exponering för miljön som sedan kan desorberas effektivt med ett glödgningssteg i inert N2 för att ge en ren Cu-yta.
Löslighet Svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara i svalt torrt tillstånd. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-31-9
Molekylformel C6H14S
Molekylvikt (g/mol) 118.24
MDL-nummer MFCD00004909
InChI-nyckel PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan
PubChem CID 8106
IUPAC-namn hexan-1-tiol
LEDER CCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexanethiol
Smältpunkt -81°C
Densitet 0.838
Kokpunkt 150°C to 154°C
Flampunkt 30°C (86°F)
Odör Strong
Linjär formel CH3(CH2)5SH
Brytningsindex 1.448
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3071
Beilstein 1731295
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Difficult to mix in water.
Formel vikt 118.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Hexanethiol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexanethiol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.