Läs mer
1-Hexanethiol, 96%
Produktkod. 10676992 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10676992 100 mL Glasflaska 100ml
10012930 5 mL Glasflaska 5ml
10046103 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10676992 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215271000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-31-9 | C6H14S | 118.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-31-9
Molekylformel C6H14S
Molekylvikt (g/mol) 118.24
MDL-nummer MFCD00004909
InChI-nyckel PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan
PubChem CID 8106
IUPAC-namn hexan-1-tiol
LEDER CCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexanethiol
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -81°C to 80°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 150.0°C to 154.0°C
Flampunkt 30°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)5SH
Brytningsindex 1.4470 to 1.4510
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, 408
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols, ethyl ether, hydrocarbons
Formel vikt 118.24
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.