Läs mer
1-hexanol, 98 %, reagenskvalitet, Solstice
Produktkod. 15697890
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15697890 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15677890 100 mL Glasflaska 100ml
15687890 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15697890 Leverantör Fluka Leverantörsnummer H133032.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 SEK
    1205.18 SEK / 2.5 L
    Save 244.82 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-03-2027
Reagenskvalitet, 98 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-27-3
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.177
MDL-nummer MFCD00002982
InChI-nyckel ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC-namn hexan-1-ol
LEDER CCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexanol
Smältpunkt -52 °C (litteratur)
Färg Färglös
Densitet 0,814 g/ml vid 25 °C
Kokpunkt 156 °C till 157 °C (litteratur)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)5OH
Kvantitet 2.5 L
UN-nummer UN2282
Beilstein 969167
Formel vikt 102,17 g/mol
Ångtryck 1 mmHg (25,6 °C)
Procent renhet 0.98
Kvalitet Reagent
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Hexanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hexan-1-ol