Läs mer
1-hexanol,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11433842 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433842 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11433842 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215736280
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity chemical reagent suitable for laboratory research and further manufacturing applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexanol
CAS 111-27-3
Färg Färglös
Densitet 0,82 vid 20 °C
Analysprocentintervall ≥99%
Molekylformel C6H14O
Kvantitet 100 mL
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
InChI-nyckel ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCO
IUPAC-namn hexan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 102.177
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
Formel vikt 102.2
Fysisk form Vätska