Läs mer
1-Hexanol, 99 %
Produktkod. 11493757
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493757 500 mL -
11403767 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18232.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-27-3 | C6H14O | 102,177 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområde
1-Hexanol används som en prekursor till mjukgörare, kemisk mellanprodukt för läkemedel, parfymestrar och antiseptika. Vidare fungerar det som ett störande medel på aktomyosin-adenosintrifosfateas. Utöver detta används den för att modulera funktionen hos aktomyosinmotorn.
Löslighet
Blandbar med etanol, aceton, kloroform, eter, bensen. Något blandbar med koltetraklorid och vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka syror, syraklorider, syraanhydrider och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-27-3
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.177
MDL-nummer MFCD00002982
InChI-nyckel ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC-namn hexan-1-ol
LEDER CCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexanol
Smältpunkt °C till 52 °C
Densitet 0.814 g/mL
Kokpunkt 157 °C
Flampunkt 60 °C (140 °F)
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel CH3(CH2)5OH
Brytningsindex 1.418
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2282
Beilstein 969167
Merck Index 14,4697
Löslighetsinformation Blandad med etanol, aceton, kloroform, eter, bensen. Lätt blandbar med koltetraklorid och vatten.
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Hexanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-hexanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.