missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Hexanol-d11, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hexanol-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-D11 |
| CAS | 2159-18-4 |
| Molekylformel | C6 D11 H3 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Hexanol-d11, 1-Hexan-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11-ol (ACI), Hexyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11 alcohol (7CI, 8CI), 1-Hexanol-d11, 1-Hexanol-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-D11, n-Hexyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11 alcohol, 1-Hexanol-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CO |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecadeuteriohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.243 |
| Formel vikt | 113.174 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?