Läs mer
1-Hexanol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15856380
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15856380 2.5 L 2.5 L
15829130 100 mL 100ml
15839130 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15856380 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8043932500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-27-3
Kvalitet Research
Molekylformel CH3(CH2)5OH
Molekylvikt (g/mol) 102.17
Specifikationer
Smältpunkt −52°C (Lit.)
Densitet 0.814 g/mL at 25°C
Kokpunkt 156°C to 157°C
MDL-nummer MFCD00002982
Kvantitet 2.5 L
Synonym n-Hexyl alcohol, Hexyl alcohol, Hexyl alcohol