Läs mer
1-Hexanol, TRC
Produktkod. 30407581
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30407581 10 mL
1 options
Produktkod. 30407581 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH28122010ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexanol
CAS 111-27-3
Molekylformel C6 H14 O
Kvantitet 10 mL
Synonym Hexan-1-ol, 1-Hexanol, Hexyl alcohol (8CI), 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxyhexane, Amylcarbinol, Caproyl alcohol, Epal 6, Hexanol, Kalcohl 0698, NSC 9254, Pentylcarbinol, n-Hexan-1-ol, n-Hexanol, n-Hexyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
LEDER CCCCCCO
IUPAC-namn Hexan-1-OL
Molekylvikt (g/mol) 102.17
Formel vikt 102.1045