Läs mer
1-Hexen-3-ol, 98%
Produktkod. p-7024641
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494207 10 g 10g
11404217 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19672.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4798-44-1 | C6H12O | 100.161 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4798-44-1
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00004581
InChI-nyckel BVOSSZSHBZQJOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexen-3-ol, propylvinylcarbinol, 3-hydroxy-1-hexene, propyl vinyl carbinol, vinyl propyl carbinol, 1-vinylbutanol, 1-vinylbutan-1-ol, fema no. 3608, 1-hexene-3-ol, 1-hexen-3-ol, r
PubChem CID 20928
IUPAC-namn hex-1-en-3-ol
LEDER CCCC(C=C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexen-3-ol
Densitet 0.837
Kokpunkt 132°C to 134°C
Flampunkt 35°C (95°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1720166
Formel vikt 100.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.