Läs mer
1-Hexen-3-ett, 90+%, stöt. med 0,5 % 4-metoxyfenol
Produktkod. 11372007
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372007 5 g 5g
11382007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07660.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1629-60-3 | C6H10O | 98,145 g/mol
1-Hexen-3-one är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Hexen-3-one är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten (lågt).
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Skydda mot värme. Inkompatibel med oxidationsmedel, värme, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1629-60-3
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.145
MDL-nummer MFCD00051563
InChI-nyckel JTHNLKXLWOXOQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexen-3-one, propyl vinyl ketone, unii-qh9d98z86n, 1-hexenone-3, n-propylacrolein, vinyl propyl ketone, acmc-1bt5f, 1-hexene-3-one
PubChem CID 15395
IUPAC-namn hex-1-en-3-one
LEDER CCCC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexen-3-one
Namnnotering stabilized with 0.5% 4-methoxyphenol
Densitet 0.84
Kokpunkt 127°C to 129°C
Flampunkt 22°C (71°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.4275
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1740796
Löslighetsinformation Soluble in water (slightly).
Formel vikt 98.15
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.