Läs mer
1-Hexen-3-one (>90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hexen-3-one |
| CAS | 1629-60-3 |
| Molekylformel | C6H10O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Propyl Vinyl Ketone, Vinyl Propyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h4H,2-3,5H2,1H3 |
| LEDER | O=C(C=C)CCC |
| IUPAC-namn | hex-1-en-3-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.14 |
| Formel vikt | 98.0732 |