Läs mer
1-Hexen-3-one (>90 %), TRC
Produktkod. 30391022
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30391022 1 g
1 options
Produktkod. 30391022 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2950201G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexen-3-one
CAS 1629-60-3
Molekylformel C6H10O
Kvantitet 1 g
Synonym Propyl Vinyl Ketone, Vinyl Propyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h4H,2-3,5H2,1H3
LEDER O=C(C=C)CCC
IUPAC-namn hex-1-en-3-ett
Molekylvikt (g/mol) 98.14
Formel vikt 98.0732