Läs mer
1-Hexen, 97 %
Produktkod. 10104890 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10104890 100 mL Glasflaska 100ml
10348540 1 L Glasflaska 1 L
10679084 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10689084 25 L Metalltrumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10104890 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 213211000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00 SEK
    329.39 SEK / 100ml
    Save 10.61 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
1-hexen, 97%, C6H12, CAS-nummer-592-41-6, dialen 6, butyleten, 1-hexen, butyletylen, 1-n-hexen, hexen-1, hexen, n-hexen, n-hexen, unii-b38zz8c206, 1L, 96% min. (GC), 01, 215, 62,0 grader. C till 65,0 grader. C, 100,0, 96,0, CHEBI:24579, Färglös, 0,6780g/ml, 209-753-1, -26 grader. C, 84.15 | CAS: 592-41-6 | C6H12 | 84,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-41-6
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.15
MDL-nummer MFCD00009505
InChI-nyckel LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
PubChem CID 11597
ChEBI CHEBI:24579
IUPAC-namn hex-1-en
LEDER CCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexene
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -140.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.6780g/mL, 0.678
Kokpunkt 62.0°C to 65.0°C
Flampunkt −26°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3CH=CH2
Brytningsindex 1.3867 to 1.3887
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, 215
Löslighetsinformation Solubility in water: 50 mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and hydrocarbon solvents, soluble in ethanol and diethyl ether
Viskositet 0.34 mm2/s (40°C)
Formel vikt 84.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Hexene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.