Läs mer
1-hexen, 98 %
Produktkod. 11464170
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464170 25 mL 25ml
11439766 100 mL 100ml
11454170 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464170 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20271.AC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 592-41-6 | C6H12 | 84,162 g/mol
1-hexen används som lösningsmedel, färgförtunning och som medium för att genomföra kemiska reaktioner. Det är en vanligt förekommande och används vid framställning av både lågdensitets- och högdensitetspolyetener. Det fungerar som ett lim, smörjmedel, smörjmedelstillsatser och tätningskemikalier. Vidare används det vid framställning av hex-1-en-3-on, heptanal och heptansyra. Det används också i syntesen av linjära mjukgörare, oxo-alkoholer, motorbränslen, biltillsatser och biologiskt nedbrytbara ytaktiva ämnen. Utöver detta används det vid framställning av merkaptaner, smak- och doftämnen, alkylmetaller, halogenider och alkylsilaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-Hexene används som lösningsmedel, förtunningsmedel och som medium för att genomföra kemiska reaktioner. Det är en vanligt förekommande och används vid framställning av både lågdensitets- och högdensitetspolyetener. Det fungerar som ett lim, smörjmedel, smörjmedelstillsatser och tätningskemikalier. Vidare används det vid framställning av hex-1-en-3-on, heptanal och heptansyra. Det används också i syntesen av linjära mjukgörare, oxo-alkoholer, motorbränslen, biltillsatser och biologiskt nedbrytbara ytaktiva ämnen. Utöver detta används det vid framställning av merkaptaner, smak- och doftämnen, alkylmetaller, halogenider och alkylsilaner.
Löslighet Blandbar med vatten
, etanol, etyleter, bensen och petroleumeter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-41-6
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.162
MDL-nummer MFCD00009505
InChI-nyckel LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
PubChem CID 11597
ChEBI CHEBI:24579
IUPAC-namn hex-1-en
LEDER CCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexene
Smältpunkt -140 °C
Kokpunkt 62 °C till 64 °C
Flampunkt −25 °C (−13 °F)
Odör Mild
Linjär formel CH3(CH2)3CH=CH2
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN2370
Beilstein 1209240
Formel vikt 84.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Hexene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.