missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Hexene-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hexene-d3 |
| CAS | 60155-72-8 |
| Molekylformel | C6H9D3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-n-Hexene-d3, Dialen 6-d3, Hexene-d3, Linealene 6-d3, NSC 74121-d3, α-Hexene-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3/i2D3 |
| LEDER | C=CCCCC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 6,6,6-trideuteriohex-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 87.18 |
| Formel vikt | 87.1127 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?