Läs mer
1-Hexene, TRC
Produktkod. 30400869
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30400869 25 g
1 options
Produktkod. 30400869 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29485125G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexene
CAS 592-41-6
Molekylformel C6 H12
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Hexene, 1-n-Hexene, Dialen 6, Hexene, Linealene 6, NSC 74121, α-Hexene
InChI formel InChI=1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
LEDER CCCCC=C
IUPAC-namn Hex-1-Ene
Molekylvikt (g/mol) 84.16
Formel vikt 84.0939