Läs mer
1-Hexene, TRC
Produktkod. 30407140
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30407140 5 g
1 options
Produktkod. 30407140 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2948515G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexene
CAS 592-41-6
Molekylformel C6 H12
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Hexene, 1-n-Hexene, Dialen 6, Hexene, Linealene 6, NSC 74121, α-Hexene
InChI formel InChI=1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
LEDER CCCCC=C
IUPAC-namn Hex-1-Ene
Molekylvikt (g/mol) 84.16
Formel vikt 84.0939