Läs mer
1-Hexene, TRC
Produktkod. 30401696
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30401696 50 g
1 options
Produktkod. 30401696 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29485150G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexene
CAS 592-41-6
Molekylformel C6 H12
Kvantitet 50 g
Synonym 1-Hexene, 1-n-Hexene, Dialen 6, Hexene, Linealene 6, NSC 74121, α-Hexene
InChI formel InChI=1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
LEDER CCCCC=C
IUPAC-namn Hex-1-Ene
Molekylvikt (g/mol) 84.16
Formel vikt 84.0939