Produktkod. 30406951
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
30406951
1 mg
30405713
10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod.
30406951
Leverantör
Toronto Research Chemicals
Leverantörsnummer
TRCH2968021MG
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
Kemiska identifierare
CAS
1346598-25-1
Molekylformel
C25H12D13NO
Molekylvikt (g/mol)
368.55
Synonym
(1-Hexyl-d13-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenylmethanone
LEDER
O=C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C3=CN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C4=CC=CC=C43
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
1-Hexyl-d13-3-(1-naphthoyl)indole JWH 19-d13
Kvantitet
1 mg
InChI formel
InChI=1S/C25H25NO/c1-2-3-4-9-17-26-18-23(21-14-7-8-16-24(21)26)25(27)22-15-10-12-19-11-5-6-13-20(19)22/h5-8,10-16,18H,2-4,9,17H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,9D2,17D2
Formel vikt
368.2752
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .