Läs mer
1-Hexylisotiocyanat, 97 %
Produktkod. 11419000
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419000 25 g 25g
11409000 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419000 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12223.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 4404-45-9 | C7H13NS | 143,248 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4404-45-9
Molekylformel C7H13NS
Molekylvikt (g/mol) 143.248
MDL-nummer MFCD00014445
InChI-nyckel WXYAXKKXIGHXDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl isothiocyanate, n-hexyl isothiocyanate, hexane, 1-isothiocyanato, 1-hexyl isothiocyanate, hexylisothiocyanate, isothiocyanic acid, hexyl ester, unii-2s7c3ga0z5, 1-hexylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-hexane, hexanisothiocyanate
PubChem CID 78120
IUPAC-namn 1-isotiocyanatohexan
LEDER CCCCCCN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexyl isothiocyanate
Densitet 0.933
Kokpunkt 216 °C
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.4915
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1751837
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 143.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.