Läs mer
(1-Hexyl)trimethylammonium bromide, 98%
Produktkod. 11332596
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332596 5 g 5g
11342596 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08594.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2650-53-5 | C9H22BrN | 224.186 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2650-53-5
Molekylformel C9H22BrN
Molekylvikt (g/mol) 224.186
MDL-nummer MFCD00051872
InChI-nyckel JYVPKRHOTGQJSE-UHFFFAOYSA-M
Synonym hexyltrimethylammonium bromide, hexyltrimethylazanium bromide, acmc-209grw, hexyltrimethylammoniumbromide, n-hexyltrimethylammonium bromide, n,n,n,n-hexyltrimethylammonium bromide, 1-hexanaminium,n,n-trimethyl-, bromide, 1-hexyl trimethylammonium bromide, 1-hexanaminium,n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1
PubChem CID 10059492
IUPAC-namn hexyl(trimetyl)azanium;bromid
LEDER CCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Hexyl)trimethylammonium bromide
Smältpunkt 177°C to 180°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3913229
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 224.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.