Läs mer
(1-hexyl)triphenylfosfoniumbromid, 98 %
Produktkod. 11464914
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464914 25 g 25g
11474914 100 g 100g
11484914 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464914 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13826.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
CAS: 4762-26-9 | C24H28BrP | 427,37 g/mol
(1-hexyl)trifenylfosfoniumbromid kan användas som katalysator i farmaceutisk forskning. Det används i organisk syntes. Reaktivt wittg-reagens som används vid prostaglandinsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1-hexyl)trifenylfosfoniumbromid kan användas som katalysator i farmaceutisk forskning. Det används i organisk syntes. Reaktivt wittg-reagens som används vid prostaglandinsyntes.
Löslighet Löslig i
vatten och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Skydda från ljus. Förvaras åtskilt från oxiderande material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4762-26-9
Molekylformel C24H28BrP
Molekylvikt (g/mol) 427.37
MDL-nummer MFCD00011860
InChI-nyckel PWDFZWZPWFYFTC-UHFFFAOYSA-M
Synonym hexyltriphenylphosphonium bromide, n-hexyl-triphenylphosphonium bromide, phosphonium, hexyltriphenyl-, bromide, hexyltriphenylphosphoniumbromide, hexyltriphenylphosphanium bromide, n-hexyl triphenylphosphonium bromide, c24h28p.br, acmc-209k9x, n-hexyltriphenylphosphonium bromide, hexyl triphenyl phosphanium bromide
PubChem CID 2724569
LEDER [Br-].CCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 199 °C till 202 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3580731
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten och metanol.
IUPAC-namn hexyltrifenylfosfaniumbromid
Formel vikt 427.37
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexyltriphenylphosphonium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.