Läs mer
1-hexylamin, 99 %
Produktkod. 11457587
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457587 1000 mL 1000ml
11467587 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15663.AU
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-26-2 | C6H15N | 101,19 g/mol
1-hexylamin används som korrosionsinhibitorer, emulgeringsmedel och ytaktiva ämnen. Det används i färgämnen, gummi och läkemedelsindustrin. Det används också för att studera modifieringen av alkanethlol monolager i gasfas ytreaktioner. Det fungerar som en initiator i ringöppningspolymerisationen av N-karboxyanhydrid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
1-hexylamin används som korrosionsinhibitorer, emulgeringsmedel och ytaktiva ämnen. Det används i färgämnen, gummi och läkemedelsindustrin. Det används också för att studera modifieringen av alkanethlol monolager i gasfas ytreaktioner. Det fungerar som en initiator i ringöppningspolymerisationen av N-karboxyanhydrid.
Löslighet Blandbar med
vatten, diklormetan, alkohol och aceton.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med syror, syraklorider, koldioxid och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-26-2
Molekylformel C6H15N
Molekylvikt (g/mol) 101.19
MDL-nummer MFCD00008240
InChI-nyckel BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine
PubChem CID 8102
ChEBI CHEBI:5712
IUPAC-namn hexan-1-amin
LEDER CCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexylamine
Smältpunkt -19 °C
Densitet 0.773
pH 11.6
Kokpunkt 129 °C till 131 °C
Flampunkt 27 °C (80 °F)
Odör Aminliknande
Linjär formel CH3(CH2)5NH2
Brytningsindex 1.418
Kvantitet 1000 mL
UN-nummer UN2734
Beilstein 1731298
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, diklormetan, alkohol och aceton.
Formel vikt 101.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Hexylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Hexylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.