Läs mer
1-Hexylboronsyra, 97 %
Produktkod. 11410607
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410607 10 g 10g
11400607 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22446.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 16343-08-1 | C6H15BO2 | 129,994 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16343-08-1
Molekylformel C6H15BO2
Molekylvikt (g/mol) 129.994
MDL-nummer MFCD01074641
InChI-nyckel CXSYDLCMCLCOCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexylboronic acid, 1-hexaneboronic acid, boronic acid, b-hexyl, 1-hexylboronic acid, n-hexaneboronic acid, boronic acid, hexyl, b-hexyl-boronic acid, n-hexylboronicacid, 1-hexylboronic acid c6-b oh 2
PubChem CID 351064
IUPAC-namn hexylboronsyra
LEDER B(CCCCCC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexylboronic acid
Smältpunkt 85 °C till 90 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1736080
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 130
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.