Läs mer
1-Hexylboronsyra pinacolester, 98 %
Produktkod. 11387409
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387409 25 g 25g
11367409 1 g 1g
11377409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387409 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27831.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Lägg i varukorgen
CAS: 86308-26-1 | C12H25BO2 | 212,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86308-26-1
Molekylformel C12H25BO2
Molekylvikt (g/mol) 212.14
MDL-nummer MFCD08457665
InChI-nyckel LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylboronic acid pinacol ester, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 1,3,2-dioxaborolane, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl
PubChem CID 10921795
IUPAC-namn 2-hexyl-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCC
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Hexylboronic acid pinacol ester
Densitet 1.167
Flampunkt 84 °C (183 °F)
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 25 g
Formel vikt 212.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.