Läs mer
1-Hexyne, 98+%
Produktkod. 11444170
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444170 10 g 10g
11494534 50 g 50g
11404544 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444170 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13156.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 693-02-7 | C6H10 | 82,146 g/mol
1-Hexyne används vid framställning av tricykliska isoindolinonställningar genom att genomgå hydrozirkonering och ringslutande metates. Det används för att framställa trans-1,2-bis(5-tiantreniumyl)alkentetrafluorborat genom att reagera med tiantrenkatjonradikaltetrafluorborat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Hexyne används vid framställning av tricykliska isoindolinonställningar genom att genomgå hydrozirkonering och ringslutande metates. Det används för att framställa trans-1,2-bis(5-tiantreniumyl)alkentetrafluorborat genom att reagera med tiantrenkatjonradikaltetrafluorborat.
Löslighet
Blandbar med organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693-02-7
Molekylformel C6H10
Molekylvikt (g/mol) 82.146
MDL-nummer MFCD00009504
InChI-nyckel CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexyne, n-butylacetylene, butylacetylene, hexyne, unii-5fzf2f38f5, n-hexyne, 1-hexyn, hex-5-yn-1-yl, pubchem13057
PubChem CID 12732
IUPAC-namn hex-1-yn
LEDER CCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexyne
Smältpunkt -132 °C
Densitet 0.718
Kokpunkt 69 °C till 71 °C
Flampunkt −21 °C (−5 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.399
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 635687
Löslighetsinformation Blandbar med organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 82.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.