Läs mer
1-Hexyne, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -132°C |
| Densitet | 0.72 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 71°C to 72°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00009504 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | 1-Hexyne, 1-Hexyne |