Läs mer
1-Hexyne, TRC
Produktkod. 30398705
Change view
Kvantitet:
5 mL
Produktkod. Kvantitet
30398705 5 mL
1 options
Produktkod. 30398705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2814155ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexyne
CAS 693-02-7
Molekylformel C6H10
Kvantitet 5 mL
Synonym 1-Hexyn, Butylacetylene, NSC 9709, n-Butylacetylene
InChI formel InChI=1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3
LEDER CCCCC#C
IUPAC-namn Hex-1-yne
Molekylvikt (g/mol) 82.14
Formel vikt 82.0783