Läs mer
1-Hexyne, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Hexyne |
| CAS | 693-02-7 |
| Molekylformel | C6H10 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | 1-Hexyn, Butylacetylene, NSC 9709, n-Butylacetylene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3 |
| LEDER | CCCCC#C |
| IUPAC-namn | Hex-1-yne |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.14 |
| Formel vikt | 82.0783 |