Läs mer
1-Hydrazinoftalazinhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11426166
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426166 25 g 25g
11416166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11426166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22995.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 304-20-1 | C8H9ClN4 | 196.638 g/mol
En monoaminoxidashämmare1-Hydrazinoftalazinhydroklorid är en icke-nukleosidanalog som hämmar DNA-metylering och reaktiverar uttrycket av tumörsuppressorgener. Det fungerar som en icke-selektiv MAO-A/B-hämmare och semikarbazidkänslig aminoxidashämmare. Vidare fungerar det som ett antihypertensivt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En monoaminoxidashämmare1-Hydrazinoftalazinhydroklorid är en icke-nukleosidanalog som hämmar DNA-metylering och reaktiverar uttrycket av tumörsuppressorgener. Det fungerar som en icke-selektiv MAO-A/B-hämmare och semikarbazidkänslig aminoxidashämmare. Vidare fungerar det som ett antihypertensivt medel.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något löslig i dietyleter och alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 304-20-1
Molekylformel C8H9ClN4
Molekylvikt (g/mol) 196.638
MDL-nummer MFCD00135998
InChI-nyckel ZUXNZUWOTSUBMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydralazine hydrochloride, 1-hydrazinophthalazine hydrochloride, 1-hydrazinylphthalazine hydrochloride, apresoline, aiselazine, hydralazine hcl, hydralazine chloride, hyperazin, hyperex, lopress
PubChem CID 9351
ChEBI CHEBI:31672
IUPAC-namn ftalazin-1-ylhydrazin; hydroklorid
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=NN=C2NN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride
Smältpunkt ∼275 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3568329
Merck Index 14,4763
Formel vikt 196.64
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.