Läs mer
1-Hydroperoxy-1-phenylethane, TRC
Produktkod. 30398083
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30398083 100 mg
1 options
Produktkod. 30398083 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH950265100MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hydroperoxy-1-phenylethane
CAS 3071-32-7
Molekylformel C8H10O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-Phenylethyl Hydroperoxide, (1-Hydroperoxyethyl)benzene, 1-Hydroperoxy-1-phenylethane, Ethylbenzene Hydroperoxide, Ethylbenzene α-Hydroperoxide, α-Hydroperoxyethylbenzene, α-Methylbenzyl Hydroperoxide, α-Phenylethyl Hydroperoxide
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-7(10-9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3
LEDER CC(OO)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 1-hydroperoxyethylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Formel vikt 138.0681