Läs mer
1-Hydroxy-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxaborole-6-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxy-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxaborole-6-carboxylic acid |
| CAS | 1221343-14-1 |
| Molekylformel | C8H7BO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BO4/c10-8(11)5-1-2-6-4-13-9(12)7(6)3-5/h1-3,12H,4H2,(H,10,11) |
| LEDER | OB1OCc2ccc(cc12)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.95 |
| Formel vikt | 178.0437 |