Läs mer
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid, 97%
Produktkod. 10733151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10733151 1 g Glasflaska 1g
11905081 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10733151 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 301430010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17994-25-1 | C4H5O3 | 101.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17994-25-1
Molekylformel C4H5O3
Molekylvikt (g/mol) 101.08
MDL-nummer MFCD00010797
InChI-nyckel GQXURJDNDYACGE-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy, 1-hydroxy-1-cyclopropyl carboxylic acid, pubchem12465, acmc-20a5ho, 1-carboxy-1-hydroxycyclopropane, 1-hydroxycyclopropanecaboxylic acid, 1-hydroxycyclo-propanecarboxylic acid
PubChem CID 2733160
IUPAC-namn 1-hydroxicyklopropan-1-karboxylsyra
LEDER OC1(CC1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
Smältpunkt 108.0°C to 110.0°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 102.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.