Läs mer
1-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidinium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidinium Chloride |
| CAS | 4972-11-6 |
| Molekylformel | C9H20ClNO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol hydrochloride, 1,4-Dihydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-ium chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12;/h7,11-12H,5-6H2,1-4H3;1H |
| LEDER | Cl.CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1O |
| IUPAC-namn | 1-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.71 |
| Formel vikt | 209.1183 |