Learn More
1-Hydroxy-2-(2-pyridinyl) Risedronate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethylidene)bis(phosphonic Acid) ((1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethane-1,1-diyl)bis(phosphonic Acid)) |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15) |
| Formel vikt | 283.0011 |