Läs mer
1-Hydroxy-2,7-diaminomitosen (blandning cis/trans), TRC
Produktkod. 30132634
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30132634 2.5 mg 2.5mg
30004190 1 mg -
30004335 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132634 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9397002.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1192552-64-9
Molekylformel C14 H16 N4 O5
Molekylvikt (g/mol) 320.3
Synonym 1H-Pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione, 2,7-diamino-9-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2,3-dihydro-1-hydroxy-6-methyl-, (2S)-, 1-Hydroxy-2,7-diamino Mitosene (Mixture cis/trans), (1RS,2S)-1-Hydroxy-2,7-diaminomitosene, (2S)-2,7-Diamino-9-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2,3-dihydro-1-hydroxy-6-methyl-1H-pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione
IUPAC-namn [(2S)-2,6-diamino-3-hydroxy-7-metyl-5,8-dioxo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[1,2-a]indol-4-yl]metylkarbamat
LEDER CC1=C(N)C(=O)c2c(COC(=O)N)c3C(O)[C@@H](N)Cn3c2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1RS,2S)-1-Hydroxy-2,7-diaminomitosene (cis,trans mixture)
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16N4O5/c1-4-8(16)13(21)7-5(3-23-14(17)22)9-12(20)6(15)2-18(9)10(7)11(4)19/h6,12,20H,2-3,15-16H2,1H3,(H2,17,22)/t6-,12?/m0/s1
Formel vikt 320.1121