Läs mer
1-Hydroxy-2-naftalenhyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxy-2-naphthaldehyde |
| CAS | 574-96-9 |
| Molekylformel | C11H8O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8O2/c12-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)11(9)13/h1-7,13H |
| LEDER | O=CC(C=C1)=C(O)C2=C1C=CC=C2 |
| IUPAC-namn | 1-hydroxy-2-naftalenhyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.18 |
| Formel vikt | 172.05 |