Läs mer
1-Hydroxy-2-naftosyra, 98 %
Produktkod. 10183000 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10183000 5 g Glasflaska 5g
10346550 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10183000 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149230050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 86-48-6 | C11H8O3 | 188,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-48-6
Molekylformel C11H8O3
Molekylvikt (g/mol) 188.18
MDL-nummer MFCD00003960
InChI-nyckel SJJCQDRGABAVBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hydroxy-2-naphthoic acid, 1-naphthol-2-carboxylic acid, 2-carboxy-1-naphthol, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2-naphthoate, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-u8lz3r07l8, 2-naphthoic acid, 1-hydroxy, alpha-hydroxynaphthoic acid, 1-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 6844
ChEBI CHEBI:36108
IUPAC-namn 1-hydroxynaftalen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 199.0°C to 205.0°C
Färg Tan till vitt
Flampunkt >150°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, 331
Merck Index 15, 4873
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in cold water, soluble in benzene and chloroform, freely soluble in alcohol and ether
Formel vikt 188.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.