Läs mer
1-Hydroxy-2-naftosyra, 98 %
Produktkod. 10346550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10346550 100 g Plastflaska 100g
10183000 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10346550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149231000
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 86-48-6 | C11H8O3 | 188,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-48-6
Molekylformel C11H8O3
Molekylvikt (g/mol) 188.18
MDL-nummer MFCD00003960
InChI-nyckel SJJCQDRGABAVBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hydroxy-2-naphthoic acid, 1-naphthol-2-carboxylic acid, 2-carboxy-1-naphthol, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2-naphthoate, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-u8lz3r07l8, 2-naphthoic acid, 1-hydroxy, alpha-hydroxynaphthoic acid, 1-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 6844
ChEBI CHEBI:36108
IUPAC-namn 1-hydroxynaftalen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)C(=O)O
Spécification
Kemiskt namn eller material 1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 199,0 °C till 205,0 °C
Färg Tan till vitt
Flampunkt >150 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 10, 331
Merck Index 15, 4873
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i varmt vatten. Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i kallt vatten, lösliga i bensen och kloroform, fritt lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 188.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Conseils de prudence
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.