Läs mer
1-Hydroxy-2-naftosyra, TRC
Produktkod. 30405942
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30405942 5 g
1 options
Produktkod. 30405942 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9508505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xinafoic acid
CAS 86-48-6
Molekylformel C11 H8 O3
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Hydroxy-2-naphthoic Acid, 2-Naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-, 2-Naphthoic acid, 1-hydroxy- (8CI), 1-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 1-Hydroxy-2-naphthoic acid, 1-Naphthol-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1-naphthol, NSC 3717, Xinafoic acid, α-Hydroxy-β-naphthoic acid, GR 66288X, Salmeterol related
InChI formel InChI=1S/C11H8O3/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)C(=O)O
IUPAC-namn 1-hydroxynaftalen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 188.18
Formel vikt 188.047