Läs mer
[1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethylidene]bis(phosphonic Acid) ([1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid)), Mikromol™
Beskrivning
[1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethylidene]bis(phosphonic Acid) ([1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid))
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethylidene)bis(phosphonic Acid) ((1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethane-1,1-diyl)bis(phosphonic Acid)) |
| CAS | 105462-23-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethylidene)bis(phosphonic Acid) ((1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethane-1,1-diyl)bis(phosphonic Acid)) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H11 N O7 P2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Risedronate Sodium 2.5 Hydrate Imp. B (EP), Risedronate Imp. B (EP), Risedronate USP Related Compound A, Risedronate USP RC A, Risedronate Sodium 2.5 Hydrate Imp B (Pharmeuropa), [1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid), P,P'-[1-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid, [1-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid, NE 58018, Risedronate Related Compound A, Risedronate Sodium 2.5 Hydrate Impurity B, Risedronate Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15) |
| LEDER | OC(Cc1ccccn1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | (1-hydroxy-1-phosphono-2-pyridin-2-ylethyl)phosphonic acid |
| Visa mer |