Läs mer
1-Hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-one |
| CAS | 38895-88-4 |
| Molekylformel | C6H12O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(8)4-7/h7H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | 1-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.15 |
| Formel vikt | 116.0837 |