missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane, Mikromol™

Produktkod. 30051853
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051853 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051853 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1045.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane
CAS 707-37-9
Analyt- eller komponentnamn 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H20 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound B (USP), Memantine Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C12H20O/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9,13H,3-8H2,1-2H3
LEDER CC12CC3CC(C)(C1)CC(O)(C3)C2
IUPAC-namn 3,5-dimethyladamantan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 180.29
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 180.1514 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.