Läs mer
[1-Hydroxy-3-(methylisopentylamino)propylidene] Bisphosphonic Acid Monosodium Salt(Ibandronic Acid Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1-Hydroxy-3-(methylisopentylamino)propylidene] Bisphosphonic Acid Monosodium Salt (Ibandronic Acid Impurity) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H23NO7P2.Na/c1-8(2)4-6-10(3)7-5-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1 |