Läs mer
1-Hydroxy-3-nitrodeamino Fingolimod, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxy-3-nitrodeamino Fingolimod |
| CAS | 899822-99-2 |
| Molekylformel | C19 H31 N O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,4-Butanediol, 3-(hydroxymethyl)-3-nitro-1-(4-octylphenyl)-, 3-(Hydroxymethyl)-3-nitro-1-(4-octylphenyl)-1,4-butanediol, 1-Hydroxy-3-nitrodeamino Fingolimod |
| InChI formel | InChI=1S/C19H31NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-16-9-11-17(12-10-16)18(23)13-19(14-21,15-22)20(24)25/h9-12,18,21-23H,2-8,13-15H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCc1ccc(cc1)C(O)CC(CO)(CO)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-(hydroxymethyl)-3-nitro-1-(4-octylphenyl)butane-1,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.45 |
| Formel vikt | 353.2202 |