Läs mer
1-Hydroxy-3-(oleoyloxy)propan-2-yl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxy-3-(oleoyloxy)propan-2-yl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h6,8,12,14,17-20,37,40H,3-5,7,9-11,13,15-16,21-36H2,1-2H3/b8-6-,14-12-,19-17-,20-18- |
| Formel vikt | 616.5067 |