Läs mer
1-Hydroxy-4-methyl-17-ethynyl-3-dehydroxyestradiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxy-4-methyl-17-ethynyl-3-dehydroxyestradiol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(23)12-10-17-15-7-6-14-13(2)5-8-18(22)19(14)16(15)9-11-20(17,21)3/h1,5,8,15-17,22-23H,6-7,9-12H2,2-3H3/t15-,16+,17+,20-,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 310.1933 |