Läs mer
1-Hydroxy-alpha-Phenylcyclopentaneacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid |
| CAS | 25209-52-3 |
| Molekylformel | C13 H16 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid, Cyclopentolate Hydrochloride Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)11(10-6-2-1-3-7-10)13(16)8-4-5-9-13/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2 |
| IUPAC-namn | 2-(1-hydroxycyclopentyl)-2-phenylacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.26 |
| Formel vikt | 220.1099 |