Läs mer
1-Hydroxy Empagliflozin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxy Empagliflozin |
| CAS | 1279691-35-8 |
| Molekylformel | C23H27ClO8 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-C-[4-Chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-alpha-D-glucopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27ClO8/c24-18-6-3-15(23(29)22(28)21(27)20(26)19(11-25)32-23)10-14(18)9-13-1-4-16(5-2-13)31-17-7-8-30-12-17/h1-6,10,17,19-22,25-29H,7-9,11-12H2/t17-,19+,20+,21-,22+,23-/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@](O)([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2ccc(Cl)c(Cc3ccc(O[C@H]4CCOC4)cc3)c2 |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[[4-[(3S)-oxolan-3-yl]oxyphenyl]methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.91 |
| Formel vikt | 466.1394 |