Läs mer
1-Hydroxy Ibuprofen (Ibuprofen Impurity L) (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (1-Hydroxyibuprofen) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9,12,14H,1-3H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 222.1256 |
| Procent renhet | >95% |